Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
Modell:
P1000N
P100N
P200N
P20N
P2N
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Kompatible Spitzen:
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
D1000, DF1000ST, DF1200ST
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
D200, DF100ST
D200, DF30ST
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Überarbeiteter Spitzenabwurf und Abwurffedern verringern den benötigten Kraftaufwand beim Abwurf
- Einzigartiger Abwurf-Clip ist sicher im Pipettengehäuse verankert und leiert auch nach vielfachem Gebrauch nicht aus
- Griff aus PVDF verhindert eine Wärmeübertragung von der Hand auf die Pipette und ist beständig gegenüber aggressiven Chemikalien
- Der Spitzenabwurf aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und sorgt für einen gleichmäßigen Hub beim Abwurf
- Farbkodierte Drucktaste zur besseren Größenerkennung
- Einzigartiger Spitzenhalter sorgt für sicheren Halt der meisten Spitzenmarke
- Die Spitzenabwurfvorrichtung der Modelle P2N und P10N verfügt über zwei unterschiedliche Positionseinstellungen, wodurch die Spitzentypen D10 (kurz) und DL10 (lang) verwendet werden können
Order Info
Weitere Informationen zum verfügbaren Trade-In Programm erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | ± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Modell | P2N |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Pipetman Neo |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 2 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Enthält | Farbcodierte Drucktaste, PVDF-Griff, Edelstahl-Spitzenabwurf, Universal-Spitzenhalter |