Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
GREENER_CHOICE
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Brand:  Gilson™ FA10006P
286.87 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12376152
  • 360.88 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
  • Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
  • Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
  • Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
  • Der 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
  • Die neue Kolbeneinheit trägt zu extrem verbesserten Kräften beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
  • Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Order Info
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
± 3, ± 4, ± 8 μl
No
Blau
Reusable
Ergonomisch
P1000L
Pipetman™ L
Unsteril
100 bis 1000 μl
Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge
Spitzenabwurf aus Kunststoff
4,33 in.
4,33 in.
1,57 in.
Blau
D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Spitze
Autoklavierbar
Anleitung
D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST Spitze
Polypropylen
1
No
Mechanische Pipette
Ergonomisch
D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Spitze
1 Jahr
11 cm
11 cm
4 cm
Zertifizierte Qualität
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers