Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
327.00 € - 347.00 €
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Grip Type | Ergonomisch |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12366142
|
Gilson™
FA10001M |
P2L | 0,2 bis 2 μl | ±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12396142
|
Gilson™
FA10002P |
P10L | 1 bis 10 μl | ± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl | Spitzenabwurf aus Kunststoff |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12306152
|
Gilson™
FA10003M |
Gehäuse P20L | 2 bis 20 μl | ± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12376142
|
Gilson™
FA10001P |
P2L | 0,2 bis 2 μl | ±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl | Spitzenabwurf aus Kunststoff |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12386142
|
Gilson™
FA10002M |
P10L | 1 bis 10 μl | ± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
336.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12326152
|
Gilson™
FA10004M |
P100L | 10 bis 100 μl | ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12336152
|
Gilson™
FA10004P |
P100L | 10 bis 100 μl | ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl | Spitzenabwurf aus Kunststoff |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12346152
|
Gilson™
FA10005M |
P200L | 20 bis 200 μl | ± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12356152
|
Gilson™
FA10005P |
P200L | 20 bis 200 μl | ± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl | Spitzenabwurf aus Kunststoff |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12366152
|
Gilson™
FA10006M |
P1000L | 100 bis 1000 μl | ± 3, ± 4, ± 8 μl | Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl |
347.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12386152
|
Gilson™
FA10007 |
P5000L | 500 bis 5000 μL | ± 12, ± 15, ± 30 μl | Kein Spitzenausstoßer |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12376152
|
Gilson™
FA10006P |
P1000L | 100 bis 1000 μl | ± 3, ± 4, ± 8 μl | Spitzenabwurf aus Kunststoff |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12396152
|
Gilson™
FA10008 |
P10 ml | 1 bis 10 ml | ± 30, ± 40, ± 60 μl | Kein Spitzenausstoßer |
327.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
- Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
- Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
- Der 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
- Die neue Kolbeneinheit trägt zu extrem verbesserten Kräften beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
- Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Spezifikation
Nein | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
Ergonomisch | |
1 Jahr | |
11 cm |
Autoklavierbar | |
Ergonomisch | |
1 | |
Nein | |
Mechanische Pipette | |
Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge | |
4,33 in. | |
Zertifizierte Qualität |