Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
GREENER_CHOICE
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Marke:  Gilson™ FA10003M
323.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21924" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12306152
  • 336.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
  • Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
  • Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
  • Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
  • Der einzigartige 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
  • Die neue Kolbeneinheit trägt zu einem extrem verminderten Krafteinsatz des Daumens beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
  • Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
Nein
Gelb
Wiederverwendbar
Ergonomisch
Gehäuse P20L
Pipetman™ L
Unsteril
2 bis 20 μl
Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
12,6 in.
4,33 in.
1,57 in.
Gelb
D200, DF30ST Spitze
Autoklavierbar
Anleitung
D-200, DF30ST Spitze
Polypropylen
1
Nein
Mechanische Pipette
Ergonomisch
D200, DF30ST Spitze
1 Jahr
32 cm
11 cm
4 cm
Zertifizierte Qualität