Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Mikrovolumen-Starterkit
Optimiert die Pipettierschritte während eines Laborprotokolls und sorgt so für Genauigkeit und Präzision. Das Gilson™ PIPETMAN™ Mikrovolumenstarter-Kit richtet sich an Labormitarbeiter von Diagnostik- und Biotechnologielaboren, die sich um Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) sorgen.
Marke: Gilson™ F167800
780.51 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Inhalt des Sets:
- Drei PIPETMAN Pipetten: P2, P10 und P100 (ausgestattet mit Abwerfern aus Edelstahl)
- Adapter mit zwei Spitzenabwerfern für P2G und P10G
- Zwei PIPETMAN DIAMOND Spitzenpacks: DL10 und D200 (Racks mit je 96 Spitzen)
- Ein Gilson Pipettier-Leitfaden
- Drei Spitzenabwerfer aus Kunststoff
- Enthält außerdem Zubehör wie 10 COLORIS™ Identifikationsklemmen, 3 Single™ Pipettenhalter und 1 Gilson Pipettier-Leitfaden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
1 | |
Unsteril | |
0,2 bis 100 μl | |
3 Jahre | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Blau/weiß | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
Polypropylen | |
Pipetman | |
Pipetten-Starterkit | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
14,37 in. | |
30.5 cm | |
12 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30