Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Artikelnummer. 10536735
Click to view available options
Menge:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10536735
Marke: Invitrogen™ AM2618
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ausgezeichneter PCR-Stabilisator
Ambion Ultrapure BSA ist ein „nicht-acetyliertes“ BSA, das rein genug ist, um verwendet zu werden, wenn DNA- oder RNA-Integrität entscheidend sind. Jedes 50 mg-Röhrchen enthält BSA in einer Konzentration von 50 mg/ml. Bovines Serumalbumin (BSA) bietet viele Einsatzmöglichkeiten als Trägerprotein und als stabilisierendes Mittel bei enzymatischen Reaktionen. Bei Northern-, Southern- und Dot-Blot-Hybridisierungen dient BSA auch als Blocker. Es wird für Puffer in der Nick-Translation, in Polymerasereaktionen und Ligationen empfohlen. BSA ist auch ein häufiger Zusatz für PCR-Amplifikationen, Footprinting, und Gel-Shift-Assays. In Restriktionsdigestiva wurde nachgewiesen, dass BSA die Enzymaktivität erhöht. Das Molekulargewicht beträgt 68 kD. Ultrareines BSA wird nach strengsten Maßstäben auf DNAse, RNAse, Endonuklease, Protease, Peroxidase und alkalische Phosphataseaktivität getestet und auf Fluoreszenz-Hintergrund untersucht. Exonuklease-Aktivität: 3' zu 5'.
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Konzentration 50 mg/ml
Produktlinie Ambion
Menge 5 x 50 mg
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig