Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
GREENER_CHOICE
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke:  Gilson™ F144054M
256.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12346122
  • 317.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
  • Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
  • Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
  • Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
  • Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffedern und hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von bis hinunter zu 2 N
  • Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
  • Die Modelle P2 und P10 verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    7
    Stunden
    4
    Minuten
    0
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    7
    Stunden
    4
    Minuten
    0
    Sekunden
    0
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    82
    Stunden
    4
    Minuten
    0
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten > Modell P2; mit SS-Auswerfer; 0,2 bis 2 μl