Learn More
Draeger Safety™ Vollmaske Panorama Nova X-plore 6300
Die Vollmaske X-plore 6300 ist für preisbewusste Anwender gedacht, die Qualität und Tragekomfort verlangen. Die zweilagige Gesichtsabdichtung für dreifache Abdichtung sorgt für einen bequemen und festen Sitz. Das Visier besteht aus äußerst kratzfestem Plexiglas (PMMA). Ohne Nackengurt
Marke:  Draeger Safety™ R55800
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10679274
  • 215.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sichere und bequeme Passform
  • Maskenkörper aus langlebigem und hautfreundlichem EPDM
  • Zweilagige Gesichtsabdichtung und dreifache Dichtungskanten für eine sichere und bequeme Dichtung für jeden Gesichtstyp
  • 180° Panoramablick
  • Kratzfestes und verzerrungsfreies Visier aus PMMA-Plexiglas
  • Effizientes Belüftungssystem – eine separate Innenmaske verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe
  • 5-Punkt-Gurtsystem – einfaches und schnelles Anlegen
  • Einfache Wartung und Logistik
  • Universelle Passform
  • Der Strichcode auf der Innenseite vereinfacht die Erfassung und Wartung des Maskenbestands
  • Vielseitig einsetzbar
  • Ausgestattet mit einem Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 und kombinierbar mit Rd40-Filterserie
Spezifikation
Spezifikation
CE, EN 136
Standardgewinde
Atemschutzvollmaske
Persönlich
Beschlagfrei, kratzfest
X-plore™ 6300
Je 1
EN 136 Klasse 2 (CE-Zeichen), NIOSH, AS/NZS
Schwarz
Ja
Einstellbar 5-Punkt
Polycarbonat
Nein
Name des Produkts
Draeger Safety™ Vollmaske Panorama Nova X-plore 6300 > Glasmaterial:Polycarbonat