Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
GREENER_CHOICE
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke:  Gilson™ F148713
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15304785
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
  • Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
  • Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 50 μl
Steril
Autoklavierbar
10,71 in.
Box
576 Pk.
Single-use
Polypropylen
Ungefiltert
klar
M50E
86.35 mm
Kiste
Kapillarkolben
Gilson, Microman
Zertifizierte Qualität
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren > Typ:CP50ST; Modell:M50E; Menge/Box:576; 20 bis 50 μl