Learn More
Gilson™ DistriTips™ Spritzen
GREENER_CHOICE
Der Einsatz des Gilson™ Pipettiersystems gewährleistet höchste Genauigkeit. Gilson™ DistriTips™ Spritzen bestechen durch einen Aliquotiervolumenbereich von 1 μl bis 1.25 ml
Marke:  Gilson™ F164140
103.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12021572
  • 142.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Nivellierungsanzeige
  • Lieferbar als standardmäßige oder als sterilisierte (ST) Form, in 50er-Kisten
  • Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Protease
  • Ohne Farbstoffe, daher besteht keine Gefahr für eine Kontamination durch deren Bestandteile
  • Nur drei Spritzen werden für eine Abdeckung von 1 μl bis 1.25 ml benötigt
  • Jede Spritze kann mehr als 100 Aliquote dosieren
  • Ideal für präzise Aliquote
  • Kann mit viskosen und flüchtigen Lösungen verwendet werden
  • Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 125 μl
Steril
Autoklavierbar
±1.00 μL
93.5 mm
Viskose, flüchtige Lösungen
Einzeln verpackt
50 Packungen
Single-use
DistriTips
Ungefiltert
klar
1250 μl Mini ST (steril)
3,7 in.
Frei von DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogenen
Gammabestrahlt
Einzeln verpackt
DistriTips™ Spritze
DISTRIMAN Mehrfachdispenser
Polypropylen
Name des Produkts
Gilson™ DistriTips™ Spritzen > Steril; 1250 μl Mini ST; Vol.: 100 μ l