Learn More
Oakton™ Glasperlen für Mühlen
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle. Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben vom Knochen zu mikrobiellen Sporen verwendet.
Marke:  Oakton™ 36270-50
88.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237649
  • 135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle.Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben von Knochen bis hin zu mikrobiellen Sporen verwendet.
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Zerkleinern von Proben wie Knochen und mikrobielle Sporen
  • Verarbeitet kleine Proben effizient – von 100 μl bis 1 μl
  • Die nicht schäumende, nicht-aerosolhaltige Methode bewahrt Enzyme, Nukleinsäuren und Organellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
1 mm
1 lbs.
Glas
Mini-Bead-Glasmühle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Oakton™ Glasperlen für Mühlen > Durchmesser:1mm