Learn More
Gibco™ Trypsin (0,25 %), Phenolrot
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
30.61 €
Spezifikation
Chelatbildner | Kein EDTA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
Zelltyp | Säugetierzellen |
Klassifikation | Tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12579069
![]() |
Gibco™
15050065 |
100 mL |
30.61 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Aufgrund der stark proteinspaltenden Wirkung wird das Präparat weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet.
- Qualitätstest
- Dokumentierte Rückverfolgbarkeit
- cGMP-Fertigung an zwei Standorten
- Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet
- Vor der Herstellung werden Rohstoffe mit E-Beam-Bestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mycoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie Überprüfungen durch Multiple Activity-Assays sowie Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen
- Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMT-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Kein EDTA | |
Säugetierzellen | |
1X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Sterile-filtered | |
280 bis 310 mOsm/kg | |
Nasseis | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Phenolrot | |
Gibco™ | |
Tierischen Ursprungs |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.