Learn More
Gibco™ Trypsin (0,25 %), Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12579069
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12579069
Marke: Gibco™ 15050065
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
  • Gibco™ Trypsin-Lösungen werden aus Trypsin-Pulver hergestellt, einer bestrahlten, aus Schweinepankreas gewonnenen Proteasenmischung
  • Aufgrund der stark proteinspaltenden Wirkung wird das Präparat weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet.
  • Diese Lösung ist mit Phenolrot-Indikator und ohne EDTA formuliert.
  • Gibco™ Trypsin-Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Leistungsfähigkeit getestet.
  • Vor der Herstellung werden die Rohstoffe mit Elektronenbestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie mehreren Aktivitätsassays und Asche- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien sind erhältlich.
  • Die Lösung sollte bei -5 °C bis -20 °C gelagert werden
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMT-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chelatbildner Kein EDTA
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C.
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum.
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1X
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Phenolrot
Osmolalität 280 bis 310 mOsm/kg
Produktlinie Gibco
Menge 100 mL
Versandbedingung Nasseis
Quelle Tierischen Ursprungs
Getestet auf In-vitro-Bioassay
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.