Learn More
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), Phenolrot
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, rekombinantes Enzym
32.90 € - 556.00 €
Spezifikation
Chelatbildner | EDTA |
---|---|
Zelltyp | Säugetierzellen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1X |
Kulturtyp | Adhärente Zellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043382
![]() |
Gibco™
12605010 |
100 ml |
32.90 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11568856
![]() |
Gibco™
12605036 |
20 x 100 mL |
556.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11558856
![]() |
Gibco™
12605028 |
500 ml |
130.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dient zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen, einschließlich CHO, HEK 293, A529, primärer humaner Keratinozyten und embryonaler Stammzellen. TrypLE™ Express spaltet Peptid-Bindungen am C-terminalen Ende von Lysin und Arginin und kann als direkter Ersatz für Trypsin eingesetzt werden. Die außergewöhnliche Reinheit erhöht die Spezifität und reduziert Zellschädigungen, die durch andere Enzyme verursacht werden, die in manchen Trypsinextrakten vorhanden sind.
- Gute Zellverträglichkeit
- Die Reinheit erhöht die Spezifität aufgrund der Wirkung eines einzelnen Enzyms und verringert die durch Spaltung von Enzymen verursachten Schäden, die in einigen Trypsinpräparaten und anderen Protease-Extrakten vorhanden sind.
- Bei Raumtemperatur 24 Monate stabil
- Gebrauchsfertig
- Kann Trypsin direkt in vorhandenen Protokollen ersetzen
- TrypLE Express kann allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich
Energiesparende, weniger gefährliche und nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Herstellung in Standorten, die die cGMP-Fertigungsanforderungen erfüllen und ISO 13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert sind.
Spezifikation
EDTA | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Phenolrot, EDTA | |
Überprüfen und notieren | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Säugetierzellen | |
1X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
- 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-Methoxyphenyl)piperazine