Learn More
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), Phenolrot
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, rekombinantes Enzym
Marke: Gibco™ 12605010
26.06 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dient zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen, einschließlich CHO, HEK 293, A529, primärer humaner Keratinozyten und embryonaler Stammzellen. TrypLE™ Express spaltet Peptid-Bindungen am C-terminalen Ende von Lysin und Arginin und kann als direkter Ersatz für Trypsin eingesetzt werden. Die außergewöhnliche Reinheit erhöht die Spezifität und reduziert Zellschädigungen, die durch andere Enzyme verursacht werden, die in manchen Trypsinextrakten vorhanden sind.
- Gute Zellverträglichkeit
- Die Reinheit erhöht die Spezifität aufgrund der Wirkung eines einzelnen Enzyms und verringert die durch Spaltung von Enzymen verursachten Schäden, die in einigen Trypsinpräparaten und anderen Protease-Extrakten vorhanden sind.
- Bei Raumtemperatur 24 Monate stabil
- Gebrauchsfertig
- Kann Trypsin direkt in vorhandenen Protokollen ersetzen
- TrypLE Express kann allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich
Energiesparende, weniger gefährliche und nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Herstellung in Standorten, die die cGMP-Fertigungsanforderungen erfüllen und ISO 13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert sind.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
1X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C, vor Licht schützen Alternative Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C oder –5 bis –20 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Phenolrot, EDTA | |
Überprüfen und notieren | |
100 ml | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2658503 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12605010,12605028 |
2537004 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12605010,12605028 |
2742877 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12605010,12605028 |
2766542 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12605010,12605028 |
2744469 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12605010,12605028 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
9Stunden
18Minuten
35Sekunden
19 -
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
103Stunden
18Minuten
35Sekunden
19