Learn More
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin frei von tierischen Bestandteilen
30.92 € - 756.00 €
Spezifikation
Chelatbildner EDTA
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1X
Kulturtyp Adhärente Zellkultur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10718463
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12604013
100 ml
30.92 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11528856
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12604021
500 ml
130.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11538856
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
12604039
20 x 100 mL
554.00 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11570926
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
12604054
5 L
756.00 €
5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spaltet Peptid-Bindungen am C-terminalen Ende von Lysin und Arginin und kann als direkter Ersatz für Trypsin eingesetzt werden. Die außergewöhnliche Reinheit erhöht die Spezifität und reduziert Zellschädigungen, die durch andere Enzyme verursacht werden, die in manchen Trypsinextrakten vorhanden sind. Dient zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen, einschließlich CHO, HEK 293, A529, primärer humaner Keratinozyten und embryonaler Stammzellen.
  • Sanft zu den Zellen
  • Stabil bei Raumtemperatur für 24 Monate
  • Anwenderfreundlich
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Gute Zellverträglichkeit: Die Reinheit erhöht die Spezifität aufgrund der Wirkung eines einzelnen Enzyms und verringert Schäden durch die Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten
  • Kann Trypsin direkt in vorhandenen Protokollen ersetzen
  • TrypLE Express kann allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich
Energiesparende, weniger gefährliche und nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
EDTA
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Adhärente Zellkultur
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Kein Phenolrot
Überprüfen und notieren
Stabil bei Raumtemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Säugetierzellen
1X
Flüssig
Steril gefiltert
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung
Gibco™
Raumtemperatur
In-vitro-Bioassay
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), ohne Phenolrot