Learn More
Gibco™ Destilliertes Wasser
GREENER_CHOICE
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
30.89 € - 161.00 €
Spezifikation
Güte Zellkultur
Verpackung Flasche
Sterilität Steril gefiltert
Behandlung(en) keine CD
Reinigungsverfahren Membran-gefiltert
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12589069
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
15230162
500 mL
30.89 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15697708
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
15230147
1000 mL
65.00 €
1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15480594
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
15230204
10 x 500 mL
161.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15303298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
15230001
6 x 1 l
137.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
  • Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet
  • Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
  • Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
  • Bei 15  °C bis 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur
Steril gefiltert
Membran-gefiltert
Flasche
keine CD
Raumtemperatur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Recommended Storage : Lagerbedingungen: 15–30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Destilliertes Wasser