Learn More
Gibco™ Destilliertes Wasser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15697708
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
1000 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15697708
Marke: Gibco™ 15230147
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
  • Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
  • Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
  • Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Güte Zellkultur
Verpackung Flasche
Sterilität Steril gefiltert
Behandlung(en) keine CD
Menge 1000 mL
Reinigungsverfahren Membran-gefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur