Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
43.85 €
Spezifikation
Zelllinie | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome |
---|---|
Zelltyp | Leukämische Zellen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15450624
![]() |
Gibco™
61870036 |
500 mL |
43.85 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-Medium wird seit seiner Erfindung für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- Enthält GlutaMAX Supplement in einem anwenderfreundlichen Format das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
- Modifiziert wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES. RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Leukämische Zellen | |
1 X | |
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) | |
Steril gefiltert | |
GlutaMAX, Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.