Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Marke:  Gibco™ 61870036
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15450624
  • 43.85 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Enthält GlutaMAX Supplement in einem anwenderfreundlichen Format, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
  • Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES. RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
  • Deshalb ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • MEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Leukämische Zellen
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
GlutaMAX, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2541951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Chargennummer2518039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036
Chargennummer2522769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036
Chargennummer2652534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036
Chargennummer2436538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.