Learn More
Gibco™ PFHM-II Protein-Free Hybridoma Medium (powder)
Serum-freies, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs, das speziell zur Wachstumsförderung von Hybridomzellen für die Produktion von Antikörpern entwickelt wurde
Marke:  Gibco™ 23600042
348.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11530616
  • 391.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Vollständige, gebrauchsfertige, serumfreie, proteinfreie Formulierung
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Gibco PFHM II ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für herkömmliche Hybridomzellen geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie die IgG-Produktion.
  • Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Hinzufügung von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
  • Nachhaltige Verpackung
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco PFHM II wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Proteinfrei
Pulver
Serumfrei
Gibco™
Raumtemperatur
Hybridome
Suspensions-Zellkultur
Hybridom-Medium, Pulver
Glutamin, Phenolrot
1 x 10 l
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2478995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number23600042
Chargennummer2510505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number23600042
Chargennummer2510467X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number23600042
Chargennummer2551071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number23600042
Chargennummer2685371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number23600042
Name des Produkts
Gibco™ PFHM-II Protein-Free Hybridoma Medium (powder) > 1 x 10 l