Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5α kompetente Zellen
Artikelnummer. 11563117
Click to view available options
Menge:
5 x 200 μl
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11563117
Marke: Invitrogen™ 18258012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Max Efficiency DH5α-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 μl (insgesamt 1 ml), pUC19-DNA (0,01 μg/ml): 1 Fläschchen, 100 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Hilfreich für viele alltägliche Klonierungsanwendungen und geeignet für den Aufbau von Genbanken
MAX Efficiency DH5α-kompetente Zellen sind ein bekannter, vielseitiger Stamm. Zusätzlich zur Unterstützung der Blau-Weiß-Screenings erhöhen die recA1- und endA1-Mutationen in DH5α-Zellen die Insert-Stabilität und verbessern die Qualität der Plasmid-DNA, die aus Minipreps gewonnen wird.
  • Transformationseffizienz von bis zu 1 x 109 Transformanten/μg Plasmid-DNA
  • Hohe Ausbeute an Plasmiden aus dem DH5α (endA1)-E. coli-Stamm
  • Fähig zum Blau-Weiß-Screening (lacZΔM15)
  • Größere Insert-Stabilität (recA1)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Max Efficiency DH5α-kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 µl (insgesamt 1 ml)
• pUC19-DNA (0,01 µg/ml): 1 Fläschchen, 100 µl
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie DH5a, MAX Efficiency
Menge 5 x 200 μl