Learn More
Gibco™ L-Glutamine
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure.
71.00 € - 443.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen:15–30 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur:24 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelltyp | Säugetierzellen |
Form | Pulver |
Produkttyp | L-Glutamin |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12569079
|
Gibco™
21051024 |
100 g |
71.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10545294
|
Gibco™
21051040 |
1 kg |
443.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat, anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit dieses Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert.
- L-Glutamin-Pulver (nicht steril) sollte als filtersterilisierte Lagerlösung aus 200 mM (oder Ähnlichem) in destilliertem Wasser hergestellt werden
- Die optimale Konzentration zur Verwendung hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 bis 6 mM.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen:15–30 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur:24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Pulver | |
Unsteril | |
USP-Qualität |
Säugetierzellen | |
L-Glutamin | |
Glutamin | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate