Learn More
Gibco™ L-Glutamine
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure.
Marke:  Gibco™ 21051024
64.36 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12569079
  • 71.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat, anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit dieses Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert.
  • L-Glutamin-Pulver (nicht steril) sollte als filtersterilisierte Stammlösungl mit 200 mM (oder ähnlich) in destilliertem Wasser hergestellt werden
  • Die optimale Konzentration für die Verwendung hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 bis 6 mM.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen:15–30 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur:24 Monate ab Herstellungsdatum
Pulver
Unsteril
USP-Qualität
Raumtemperatur
Säugetierzellen
L-Glutamin
Glutamin
100 g