Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium, Glucose, Pyruvat
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Spezifikation
Zusatzstoff | Natriumpyruvat |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Verdünnung | 1 X |
Produktlinie | Gibco™ |
Produkttyp | Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) |
Beschreibung
- Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumhydrogencarbonat
- Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Natriumpyruvat | |
1 X | |
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) | |
Säugetierzellkultur | |
Kein Phenolrot | |
Flüssig |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Gibco™ | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
Nachhaltige Verpackung | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.