Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium, Glucose, Pyruvat
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
- Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) |
| Konzentration | 1x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 1.000 mL |
| Lösungstyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Enthält | Natriumpyruvat |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.