Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium
DPBS ist eine ausgewogene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
15.08 € - 45.29 €
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Natriumpyruvat |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Verdünnung | Ja |
Produktlinie | Gibco™ |
Produkttyp | Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) |
Produktcode | Marke | Menge | Osmolalität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Osmolalität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15450594
![]() |
Gibco™
14040141 |
100 mL | 270 bis 300 mOsm/kg |
15.08 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13492609
![]() |
Gibco™
14040133 |
500 mL | 270 bis 300 mOsm/kg |
33.59 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10217152
![]() |
Gibco™
14040117 |
1.000 mL | 270 bis 300 mOsm/kg |
45.29 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Eine auswogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium
- Ohne: Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Ja | |
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) | |
Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien | |
Kein Phenolrot | |
Flüssig |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Gibco™ | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
7,0 bis 7,2 | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.