Learn More
Gibco™ DPBS, Calcium, Magnesium
DPBS ist eine ausgewogene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke: Gibco™ 14040133
29.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine auswogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium
- Ohne: Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Gibco™ | |
500 ml | |
Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien | |
270 bis 300 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
1 X | |
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
Nachhaltige Verpackung | |
7,0 bis 7,2 | |
Geleis | |
Flüssig |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.