Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 11995115
345.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Hohe Glukosekonzentration, L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
- Ohne: HEPES
Verwendung von DMEM
- DMEM unterscheidet sich eindeutig durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
- Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
- DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
5 l |
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES | |
4500 mg/L | |
Gibco™, SynerGy™ | |
Umgebungstemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0436318 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000 |
2571538 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11995065,11995123,11995115,11995040 |
2571540 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11995065,11995123,11995115,11995040 |
2661720 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11995065,11995123,11995115,11995040 |
2537570 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11995065,11995123,11995115,11995040 |
Zu medizinischen Zwecken darf dieses Produkt gemäß Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden. Kunden, die Gibco DMEM in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten. Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen.