Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen, Großpackung
Kompatibel mit DeckWorks Gestellen und verpackt in wiederverschließbaren Beuteln aus Polyethylen
Marke:  Corning™ 4110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11901841
  • 28.95 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spitzengrößen von 10, 200 und 1000 μl für maximale Einsparungen
  • Eine Systemlösung für die Handhabung kleiner Flüssigkeitsmengen
  • Ermöglicht die Optimierung des Speicherplatzes
  • Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen
  • Decks und Gestelle aus recyceltem Kunststoff
  • Die Decks passen auf Gestelle unterschiedlicher Hersteller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Naturfarben
Rund
Ja
Ja
Polypropylen
Unsteril
Weniger Herstellung und Verschwendung von Kunststoffen
Großpackung
DeckWorks™ Racks
DeckWorks™
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen, Großpackung > Vol.-Bereich: 0.1Bis10μ L; Naturfarben