Learn More
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.80 € - 1384.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-24-1 |
---|---|
Summenformel | C10H18O |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.25 |
MDL-Nummer | MFCD00002917 |
InChI-Schlüssel | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N |
Synonym | geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra |
PubChem CID | 637566 |
ChEBI | CHEBI:17447 |
IUPAC-Name | (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol |
SMILES | CC(=CCCC(=CCO)C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10314702
|
Thermo Scientific Acros
410900050 |
5 g | Glasflasche |
20.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10229840
|
Thermo Scientific Acros
410900250 |
25 g | Glasflasche |
48.04 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10509092
|
Thermo Scientific Acros
410901000 |
100 g | Glasflasche |
102.51 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10368813
|
Thermo Scientific Acros
410905000 |
500 g | Glasflasche |
366.83 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15189283
|
Thermo Scientific Acros
410900025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
1384.89 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-24-1 | |
154.25 | |
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | |
637566 | |
(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol |
C10H18O | |
MFCD00002917 | |
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra | |
CHEBI:17447 | |
CC(=CCCC(=CCO)C)C |
Spezifikation
Geraniol | |
-15.0°C | |
0.8780g/mL | |
76°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH | |
MFCD00002917 | |
15,4437 | |
geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra | |
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N | |
(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol | |
637566 | |
154.25 | |
Flüssigkeit |
106-24-1 | |
Farblos bis hellgelb | |
229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg) | |
Echt | |
C10H18O | |
1.4750 to 1.4790 | |
01,457 | |
0.878 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v | |
CC(=CCCC(=CCO)C)C | |
154.25 | |
CHEBI:17447 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-377-1
- Geraniol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Geraniol
RUO – Research Use Only