Learn More
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189283
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-24-1
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00002917
InChI-Schlüssel GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC-Name (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geraniol
Schmelzpunkt -15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoff-Fass
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4750 to 1.4790
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Relative Dichte 0.878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit