Learn More
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer
GeoSampler Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
179.00 € - 228.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Geosampler Bodenprobenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl |
Skala | Nein |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leichte Böden, Wiesen und Rasen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11842303
|
Buerkle™
5350-5003 |
56 cm | 17 mm |
179.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10791799
|
Buerkle™
5350-5006 |
81 cm | 20 mm |
228.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
- Edelstahl
Spezifikation
Geosampler Bodenprobenehmer | |
Edelstahl | |
Nein | |
Leichte Böden, Wiesen und Rasen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer