Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Mikrotiterplattendeckel für allgemeine Assays sind in verschiedenen Formen und Typen erhältlich.
Marke:  Corning™ 3930
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10668581
  • 297.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt 
  • Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning® Mikrotiterplatten 
  • The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Ja
1
Nur 96-Well-Mikrotiterplatten (nicht 2 ml-Block)
Steril
100
Deckel mit geringer Verdunstung
Eckkerbe
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband > Niedrige Verdampfung; 100 St./Karton