Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für das CRISPR Genome-Editing.
Marke: Invitrogen™ A21175
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Beinhaltet:
- CRISPR CD4 Nuklease-Vektor, linearisiert
- 10x Oligonukleotid-Annealing-Puffer
- DNase/RNase-freies Wasser
- 5x Ligationspuffer
- T4 DNA-Ligase
- U6 Vorwärtssequenzierungsprimer
- Kontrolle, doppelsträngiges Oligonukleotid
Beschreibung
Einfaches, gebrauchsfertiges All-in-One-Expressionsvektorsystem für die Expression der funktionalen Komponenten, die für das CRISPR-Cas9 Genome-Editing in Säugetierzellen mit einem CD4-Reporter erforderlich sind.
Der GeneArt CRISPR-Nuklease-Vektor mit CD4 Anreicherungskit ist ein Vektorsystem für die Exprimierung der funktionalen Komponenten für das CRISPR/Cas9 Genome Editing in Säugetierzellen mit einem CD4-Reporter. Der CD4-Reporter ermöglicht die auf Beads basierende Anreicherung, eine Option für die Sortierung/Anreicherung von Cas9- und CRISPR-exprimierenden Zellen mit den Dynabeads CD4-Magnetbeads. Die Transfektionseffizienz kann auch mit fluoreszierenden Anti-CD4-Antikörpern verfolgt werden. Die linearisierten GeneArt CRISPR-Nuklease-Vektoren bieten eine schnelle und effiziente Möglichkeit zur Klonierung doppelsträngiger Oligonukleotide, die crRNA codieren, die das gewünschte Ziel in eine Expressionskassette, die die sequenzspezifische Ausrichtung der Cas9-Nuklease ermöglicht, einbringt. Eine Ausführung mit kompetenten Zellen ist ebenfalls erhältlich (Kat.-Nr. Nr. A21177).
Das GeneArt™ CRISPR-Nuklease-Vektorsystem bietet:
- Einfach zu planendes Genome-Engineering-System
- Erschwingliche, sofort einsatzbereite Klonierungsvektoren
- Anreicherung schwer zu transfizierender oder modifizierender Zelllinien
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Zertifizierungen
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS | |
Primer-Sonde | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Crispr-Nukleasevektor mit CD4-Anreicherungskit | |
CD4-Fusion | |
CD4 | |
Genexpression, Cloning | |
3‘ Überhänge |
Enthält: • CRISPR CD4 Nuklease-Vektor, linearisiert • 10X Oligonukleotid-Annealing-Puffer • DNase/RNase-freies Wasser • 5X Ligationspuffer • T4 DNA Ligase • U6 Vorwärtssequenzierungsprimer • Kontrolle doppelsträngiges Oligonukleotid Lagerung im Gefriergerät (-5 bis -30 °C). |
|
Flüssig | |
Schnell | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 Reaktionen | |
10 Reaktionen | |
Oligos (DNA) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2978812 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2399107 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2481362 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2565117 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
1879182 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |