Learn More
UVP GelSolo
UVP GelSolo ist ein kompaktes, anwenderfreundliches, eigenständiges System für die Geldokumentation, das für die einfache Erfassung von Gelbildern ohne Schulung entwickelt wurde. Ideal für Labore mit mehreren Benutzern sowie für praktische Schulungen.
Marke:  UVP 849-97-0936-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16379803
  • 13385.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertiges, einfach zu bedienendes Gel-Dokumentationssystem, ideal zum Aufnehmen, Speichern und Drucken von Gelbildern.
  • Hochauflösende 5.0 MP-Kamera
  • Einfacher Zugriff auf das kontrastreiche 8:48 mm, f/1.2 Objektiv mit manuellem Zoom zur Anpassung von Blende, Zoom und Fokus
  • Integrierter 11.6 Zoll-Bildschirm mit intuitiver Bilderfassungssoftware
  • LED-Leuchten in Epi-weiß und Epi-blau ermöglichen eine Vielzahl von Gel-Bildgebungsanwendungen
  • Es gibt 7 verschiedene Optionen für den UV-Transilluminator, je nach Filtergröße  (20 x 20 cm, 21 x 26 cm oder 25 x 26 cm) und UV-Wellenlänge (302 nm, 302/365 nm oder 254/302/365 nm)
  • Die UV-Intensität kann bei Transilluminatoren mit einem Einzel-Wellenlängen-Modell gesteuert werden
  • Die Systeme beinhalten ein Filterrad mit 3 Positionen und einen Ethidiumbromidfilter
  • Zusätzliche Emissionsfilter und eine Vielzahl von UV-Konverterplatten sind erhältlich
  • Analysieren Sie Gele mit der mitgelieferten VisionWorks Analysesoftware
  • Einfach zugänglicher Datenspeicher zum Speichern von Bildern auf dem USB-Laufwerk, dem System oder einem Netzwerkcomputer
  • Seitliche Zugangstüren zum Neupositionieren und Schneiden von Gel beim Betrachten des Gels auf dem Bildschirm
  • Zu den Anwendungen gehören fluoreszierende DNA-Gele sowie fluoreszierende und kolorimetrische Proteingele
Spezifikation
Spezifikation
11.6 Zoll-Touchscreen
15.1 Zoll
25 x 26 cm
M-26XV
8 bis 48 mm, f/1.2 manuelles Zoomobjektiv
230 V
31.7 Zoll
39.4 Zoll
302 nm
5.0 Megapixel
Name des Produkts
UVP GelSolo > Wellenlänge: 302 nm; Transilluminator: M-26XV Filterbereich: 25 x 26 cm; Spannung: 230 V