Learn More
Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen für TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Verwenden Sie diese GC-Spritzen mit einem ID-Chip zur Nachverfolgung von Teile- und Chargennummern, Verwendung und Verlauf, um die Datenzuverlässigkeit zu erhöhen und die Systemkonformität zu gewährleisten.
122.82 € - 700.00 €
Spezifikation
Produkttyp | GC-Autosampler-Spritze |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | TriPlus RSH SMART Autosampler, alle TriPlus RSH-Geräte und alle PAL3-Modelle |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17627055
|
Thermo Scientific™
365A0241-SM |
0,5 μl RN, 23 G, Konus, 57 mm | 0,5 μl | 23 G |
246.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17637055
|
Thermo Scientific™
365B0251-SM |
1 μl RN, 23 G, Konus, 57 mm | 1 μl | 23 G |
246.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17647055
|
Thermo Scientific™
365C0221-SM |
5 μl RN, 23 s G, Konus, 85 mm | 5 μl | 23s G |
236.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17657055
|
Thermo Scientific™
365C0231-SM |
5 μl RN, 23 s G, Konus, 57 mm | 5 μl | 23s G |
195.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17667055
|
Thermo Scientific™
365C0241-SM |
5 μl RN, 26 s G, Konus, 85 mm | 5 μl | 26s G |
228.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17677055
|
Thermo Scientific™
365C0251-SM |
5 μl RN, 26 s G, Konus, 57 mm | 5 μl | 26s G |
193.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17687055
|
Thermo Scientific™
365D0261-SM |
10 μl RN, 23 s G, Konus, 85 mm | 10 μl | 23s G |
193.46 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17697055
|
Thermo Scientific™
365D0271-SM |
10 μl RN, 23 s G, Konus, 57 mm | 10 μl | 23s G |
122.82 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17607065
|
Thermo Scientific™
365D0281-SM |
10 μl RN, 26 s G, Konus, 85 mm | 10 μl | 26s G |
181.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17617065
|
Thermo Scientific™
365D0291-SM |
10 μl RN, 26 s G, Konus, 57 mm | 10 μl | 26s G |
129.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17627065
|
Thermo Scientific™
365D0301-SM |
10 μl FN GT, 23s G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 μl | 23s G |
197.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17637065
|
Thermo Scientific™
365D0311-SM |
10 μl FN GT, 23s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 μl | 23s G |
172.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17647065
|
Thermo Scientific™
365D0321-SM |
10 μl FN GT, 26s G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 μl | 26s G |
202.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17407142
|
Thermo Scientific™
365D0331-SM |
10 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 μl | 26s G |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17667065
|
Thermo Scientific™
365D0391-SM |
10 μl FN, 26 s G, angeschrägt, 57 mm | 10 μl | 26s G |
192.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17677065
|
Thermo Scientific™
365F2441-SM |
25 μl FN GT, 23 s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 25 μl | 23s G |
204.34 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17687065
|
Thermo Scientific™
365F2451-SM |
25 μl FN GT, 26s G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 25 μl | 26s G |
242.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17697065
|
Thermo Scientific™
365F2461-SM |
25 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 25 μl | 26s G |
204.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17607075
|
Thermo Scientific™
365G2311-SM |
50 μl FN GT, 23 s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 50 μl | 23s G |
209.77 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17617075
|
Thermo Scientific™
365G2321-SM |
50 μl FN GT, 26s G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 50 μl | 26s G |
245.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17627075
|
Thermo Scientific™
365G2331-SM |
50 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 50 μl | 26s G |
213.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17637075
|
Thermo Scientific™
365H2141-SM |
100 μl FN GT, 23 s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 23s G |
189.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17647075
|
Thermo Scientific™
365H2151-SM |
100 μl FN GT, 26s G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 26s G |
217.38 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17486942
|
Thermo Scientific™
365H2161-SM |
100 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 26s G |
276.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17657075
|
Thermo Scientific™
365H2161-SM |
100 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 26s G |
198.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17667075
|
Thermo Scientific™
365H2171-SM |
100 μl FN GT, 23 G, Seitliche Öffnung, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 23 G |
265.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17677075
|
Thermo Scientific™
365H2181-SM |
100 μl FN GT, 23 G, Seitliche Öffnung, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 100 μl | 23 G |
228.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17687075
|
Thermo Scientific™
365I2321-SM |
250 μl FN GT, 26 G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 250 μl | 26 G |
227.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17697075
|
Thermo Scientific™
365I2331-SM |
250 μl FN GT, 26 G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 250 μl | 26 G |
194.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17607085
|
Thermo Scientific™
365I2341-SM |
250 μl FN GT, 23 G, Seitliche Öffnung, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 250 μl | 23 G |
265.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17617085
|
Thermo Scientific™
365I2351-SM |
250 μl FN GT, 23 G, Seitliche Öffnung, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 250 μl | 23 G |
231.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17627085
|
Thermo Scientific™
365J2411-SM |
500 μl FN GT, 26 G, Konus, 85 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 500 μl | 26 G |
302.16 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17637085
|
Thermo Scientific™
365J2421-SM |
500 μl FN GT, 26 G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 500 μl | 26 G |
265.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17647085
|
Thermo Scientific™
365J2441-SM |
500 μl FN GT, 23 G, Seitliche Öffnung, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 500 μl | 23 G |
307.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17496672
|
Thermo Scientific™
365K2811-SM |
1 ml FN GT LC, 22 G, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 1 ml | 22 G |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17657085
|
Thermo Scientific™
365K2811-SM |
1 ml FN GT LC, 22 G, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 1 ml | 22 G |
309.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17667085
|
Thermo Scientific™
365K2871-SM |
1 ml FN GT HS, 23 G, Seitliche Öffnung, 65 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 1 ml | 23 G |
345.64 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17677085
|
Thermo Scientific™
365L2321-SM |
2,5 ml FN GT HS, 23 G, seitliche Öffnung, 65 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 2,5 mL | 23 G |
321.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17687085
|
Thermo Scientific™
365M2331-SM |
5 ml FN GT HS, 23 G, seitliche Öffnung, 65 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 5 ml | 23 G |
433.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17697085
|
Thermo Scientific™
365N2721-SM |
10 ml FN GT LC, 19 G, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 ml | 19 G |
452.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17657065
|
Thermo Scientific™
365D0331-SM |
10 μl FN GT, 26s G, Konus, 57 mm, Kolben mit PTFE-Spitze | 10 μl | 26s G |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie die einzigartige Technologie der Thermo Scientific™ GC SMART-Spritzen als nachverfolgbaren, verbrauchsbasierten Ansatz für das Management von Spritzen für die Gaschromatographie (GC) für mehr Zuverlässigkeit, längere Betriebszeit des Geräts, zuverlässigere Ergebnisse und vollständige Rückverfolgbarkeit. Bei der Installation auf einem Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART Autosampler profitieren die SMART-Spritzen von der einzigartigen SMART-Technologie: Jede Spritze ist mit einem ID-Chip ausgestattet, der Informationen wie Teilenummer, Chargennummer, Einsatzbereich und Historie für diese spezifische Spritze speichert. Die auf dem Chip gespeicherten Informationen können direkt über die Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS-Software abgerufen und weitergeleitet werden.
SMART Spritzen sind mit allen TriPlus™ RSH Geräten sowie PAL-Plattformen und AOC-6000 Serie Geräten kompatibel.
Vorteile der SMART-Technologie
- Zuverlässigere Analyseergebnisse
- Garantiert fehlerfreie Verwendung von Spritzen durch automatische Identifizierung
- Unterstützung der GLP-Akkreditierung mit Rückverfolgbarkeit der Verwendungshistorie
- Optimierung des Verbrauchs durch Überwachung der Anwendungsbedingungen und Lebensdauer
- Erleichterung der Spritzenverwaltung dank des in integrierten farbcodierten Dashboards für Gesundheitsmeldungen in Chromeleon™ CDS
Spezifikation
GC-Autosampler-Spritze | |
TriPlus RSH SMART Autosampler, alle TriPlus RSH-Geräte und alle PAL3-Modelle |