Learn More
SGE™ GC Kapillarsäulen: Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
Marke:  SGE™ 054620
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10451041
  • 930.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
  • Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
  • Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
  • Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
  • Forte BPX-70 (70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan)—MS-Premium, Säule mit niedrigem Bluten und Polarität, die für die Analyse von Fettsäuremethylester (FAME) entwickelt wurde
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
0,5 μm
0,5 μm
Gehäuse BPX70
0,53 mm
GC/MS, CIS/Trans-Isomer-Analyse
50°bis 250 °C
30 m
Polar