Learn More
SGE™ GC Kapillarsäulen: Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
426.00 € - 2080.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan |
---|---|
Max. Temperatur | 260 °C |
Temperaturbereich | 50°bis 250 °C |
Verpackungsmaterial | BPX70. |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12614955
|
SGE™
054600 |
10 m | 0,1 mm | 0,2 μm | 0,2 μm |
426.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10310611
|
SGE™
054603 |
50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 0,25 μm |
1360.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10461201
|
SGE™
054612 |
30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 0,25 μm |
810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10451041
|
SGE™
054620 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 0,5 μm |
930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10422191
|
SGE™
054602 |
25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 0,25 μm |
765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10451201
|
SGE™
054607 |
50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 0,25 μm |
2080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10731032
|
SGE™
054613 |
60 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 0,25 μm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Säulenreihe mit hoher Robustheit, Reproduzierbarkeit und Leistung
- Geringes Bluten, hohe Inertheit für anspruchsvollste Analysen
- Hohe Toleranz gegenüber widrigen Bedingungen und Proben
- Hergestellt nach genauen Spezifikationen, um eine Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule zu gewährleisten
- Forte BPX-70 (70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan)—MS-Premium, Säule mit niedrigem Bluten und Polarität, die für die Analyse von Fettsäuremethylester (FAME) entwickelt wurde
Spezifikation
70 % Cyanopropyl-Polysilphenylensiloxan | |
50°bis 250 °C | |
Polar |
260 °C | |
BPX70. |