Learn More
asecos™ G-CLASSIC-30 Gasflaschenschrank Typ 30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3065100130652
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
G30.205.140 inkl. Standard bestehend aus: Montageschienen, Flaschenhaltern und Klapprampe
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, CE konform | |
479 mm | |
479 x 1294 x 1874 mm | |
Flügel | |
2050 mm | |
Standard-Montageschienen, Flaschenhalter und Klapprampe | |
G30.205.140 | |
pulverbeschichtet glatt | |
Hellgrau | |
Gasflaschenschrank |
615 mm | |
Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30 Modell G30.205.140 in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen (Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet) | |
615 x 1398 x 2050 mm | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen – für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l | |
1874 mm | |
4 Gasflaschen mit 50 l | |
2 | |
1398 mm | |
Stahlblech |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ G-CLASSIC-30 Gasflaschenschrank Typ 30 > 479 x 1.294 x 1.874 mm, 4 x 50 l-Gasflaschen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur