Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Tischhalterung
OHAUS™ Gasflaschen-Tischhalterung bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
77.45 € - 80.50 €
Spezifikation
Typ | Tischhalterung |
---|---|
Material | Aluminiumguss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gasflaschenhalterung |
Länge (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
Länge (metrisch) | 83 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15722439
|
OHAUS™
30400020 |
159 mm |
77.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15732439
|
OHAUS™
30400021 |
165 mm |
80.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Tischhalterung | |
Gasflaschenhalterung | |
83 mm | |
133 mm |
Aluminiumguss | |
3,25 in. | |
5,25 in. |