Learn More
OHAUS™ Gasflaschen-Tischhalterung
OHAUS™ Gasflaschen-Tischhalterung bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
Marke: OHAUS™ 30400020
65.87 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Spezifikation
Tischhalterung | |
Gasflaschenhalterung | |
159 mm | |
3,25 in. | |
5,25 in. |
Aluminiumguss | |
Klammer, Halterung, 711 Werkbank, CLR-711 | |
6,25 in. | |
83 mm | |
133 mm |