Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlensichere Transportbox
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™ CSR-B8G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Klappdeckeln
- Transparentes Schild
- Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in.) | |
Radioisotope oder radioaktive Abfälle | |
Transportkasten |
Gammastrahlenabschirmung | |
Klappdeckel | |
Acryl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gammastrahlensichere Transportbox > Gammastrahlensichere Transportbox
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur