Learn More
Labconco™ Glaswarenkit für die Gefriertrocknung
Für FreeZone™ Gefriertrockner
Marke: Labconco™ 7540100
634.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Je ein 300 ml- und 600 ml kompletter Fast Freeze™ Kolben, ein Edelstahladapter (0,75 in./1,9 cm) und ein gebogener Adapter (0,75 in./1,9 cm) aus Edelstahl 45°
Beschreibung
Glaswarenkit für FreeZone Gefriertrockensysteme. Enthält je einen Complete Fast-Freeze 600 ml-Kolben (7540800), je einen Fast-Freeze 300 ml-Kolben (7540600), je einen geraden 3/4 in.-SST-Adapter (7547200) und je einen gebogenen 3/4 in.-SST45-Adapter (7547600).Spezifikation
900 mL | |
FreeZone Gefriertrockner | |
Flask Kit | |
Wide | |
98.4 mm and 67.4 mm |
Borosilicate Glass | |
Je ein 600 ml Complete Fast-Freeze Kolben (Herst.-Nr. 7540800), je ein 300 ml Complete Fast-Freeze Kolben (Herst.-Nr. 7540600), je ein gerader 0,75 Zoll-SST-Adapter (Herst.-Nr. 7547200) und je ein 0,75 Zoll-SST-45°-Biegeadapter (Herst.-7547600) | |
Reusable | |
Flat | |
2.3 kg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Glaswarenkit für die Gefriertrocknung > Für FreeZone Gefriertrockner
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur