Learn More
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418440
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418440
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11418440
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044324.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Prozentgehaltsbereich 99.9999%, metal basis
Menge 250 g
Form Pellets mit 6 mm Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX10J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number044324.30,044324.09,044324.18
Name des Produkts
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >