Learn More
Gallium, 99.9999 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11924081
Gallium, 99.9999 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924081
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11924081
Marke: Thermo Scientific Acros 193070250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 29.7°C
Siedepunkt 2400.0°C
Dichte 5.9000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.9999%
Strukturformel Ga
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 69.72
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Fest und/oder flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number193070010,193070050,193070250
ChargennummerA0451191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number193070010,193070050,193070250
ChargennummerA0402073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number193070010,193070050,193070250
ChargennummerA0372099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number193070010,193070050,193070250
ChargennummerA0412246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number193070010,193070050,193070250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Gallium, 99.9999 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >