Learn More
Gallium-Indium eutektisch, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Gallium-Indium-Eutektikum, Ga:In; 75,5:24,5 Gew.-%, 50 g, 99,99 % (Metallbasis), 6.2, Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15,7 °C, MFCD00144387, Flüssigkeit
41.81 € - 622.10 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium Indium eutectic
Schmelzpunkt 15.7°C
Dichte 6.2
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Summenformel Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11341819
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.03
1 g
41.81 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11331819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.09
10 g
180.82 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11351819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.18
50 g
622.10 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Gallium Indium eutectic
6.2
Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Insoluble in water or organic solvents.
15.7°C
99.99% (metals basis)
MFCD00144387
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Gallium-Indium eutektisch, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals