Learn More
Carbolite™ Ofen mit Temperatursensor Typ R
Marke:  Carbolite™ HTF1705-230SN+TMP-3216P1BASE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12089872
  • 26394.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Einhaltung von BSEN 61010
5 L
Ofen
225 x 150 x 158 mm
150 mm
158 mm
225 mm
230 V
50/60 Hz
3216P1 Controller
1700 °C
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien.
830 mm
565 mm
650 mm
230 V, 50/60 Hz, 4.550 W
4500 w