Learn More
Carbolite™ Ofen mit Temperatursensor Typ 20/40
38213.00 € - 46602.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Einhaltung von BSEN 61010 |
---|---|
Reglertyp | 3216P1 Controller |
Typ | Ofen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. |
Breite (metrisch) | 830 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12089109
|
Carbolite™
HTF1804-230SN+TMP-3216P1BASE |
4 L |
46602.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12973741
|
Carbolite™
HTF1808-230SN+TMP-3216P1BASE |
8 L |
38213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
MoSi2 beheizte Kammeröfen bis 1800°CDie Verwendung hochwertiger Faserisolierung und freistrahlender Molybdändisilizid Heizelemente ermöglichen das Erreichen von Temperaturen bis zu 1800°C in sehr kurzer Zeit, bei minimalem Energieverbrauch. Die parallel schwenkende Tür öffnet nach oben, wobei die heisse Fläche der Türisolierung stets vom Bediener abgewendet bleibt. Thyristor, Transformator und Eurothermregler E3216P1 mit 8 programmierbaren Segmentpaaren, RS232 Schnittstelle sowie ein justierbarer Übertemperaturschutz sind in das Ofengehäuse integriert. Um auch hier ein kühles Aussengehäuse zu gewährleisten, sind zusätzliche Ventilatoren angebracht.
Typ: HTF 18/8
Temp. max.: 1800 °C
Leistung: 6,2 kW
Volumen: 7,6L
B/T/H Innen: 190/190/210mm
B/T/H Aussen: 830/650/565mm
Spezifikation
Einhaltung von BSEN 61010 | |
Ofen | |
830 mm | |
650 mm | |
230 V |
3216P1 Controller | |
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. | |
565 mm | |
190 mm | |
50/60 Hz |