Learn More
Carbolite™ Ofen mit Temperatursensor Typ 20/40
Brand: Carbolite™ HTF1808-230SN+TMP-3216P1BASE
Description
MoSi2 beheizte Kammeröfen bis 1800°CDie Verwendung hochwertiger Faserisolierung und freistrahlender Molybdändisilizid Heizelemente ermöglichen das Erreichen von Temperaturen bis zu 1800°C in sehr kurzer Zeit, bei minimalem Energieverbrauch. Die parallel schwenkende Tür öffnet nach oben, wobei die heisse Fläche der Türisolierung stets vom Bediener abgewendet bleibt. Thyristor, Transformator und Eurothermregler E3216P1 mit 8 programmierbaren Segmentpaaren, RS232 Schnittstelle sowie ein justierbarer Übertemperaturschutz sind in das Ofengehäuse integriert. Um auch hier ein kühles Aussengehäuse zu gewährleisten, sind zusätzliche Ventilatoren angebracht.
Typ: HTF 18/8
Temp. max.: 1800 °C
Leistung: 6,2 kW
Volumen: 7,6L
B/T/H Innen: 190/190/210mm
B/T/H Aussen: 830/650/565mm
Specifications
Einhaltung von BSEN 61010 | |
8 L | |
Für die Qualitätskontrolle, Wärmebehandlung und Forschung von keramischen Materialien. | |
830 mm | |
565 mm | |
650 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 6.200 W | |
6200 w |
3216P1 Controller | |
Ofen | |
210 x 190 x 190 mm | |
190 mm | |
210 mm | |
190 mm | |
230 V | |
50/60 Hz |